5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC7863-10GEA
6780
CZK
APOSPC7863-10G
APOSPC7863-5G
APOSPC7863-1G
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec:
C₉H₆F₄O MW: 206,14 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236274 CAS číslo: 243863-39-0 |