Tisk…
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC7882-1GEA 3540 CZK
APOSPC7882-1G
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 95%
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Vzorec: C₂₄H₉F₁₈P
MW: 670,28
Bod varu: 128…130 °C/0,5mmHg
Bod tání: 98…102 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00042428
CAS číslo: 175136-62-6