5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC8070-1GEA
1040
CZK
APOSPC8070-1G
APOSPC8070-5G
APOSPC8070-25G
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 98+%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₇H₆F₃NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09864699 CAS číslo: 216766-13-1 |