Tisk…
Ethyl-6,8-difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC8078-1GEA 6220 CZK
APOSPC8078-1G
Ethyl-6,8-difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl-6,8-difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173349
CAS číslo: 107555-38-4