N-Benzyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC8081-1GEA
6020
CZK
APOSPC8081-1G
N-Benzyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
N-Benzyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Vzorec:
C₁₄H₁₁BrF₃NO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09800987 CAS číslo: 951885-22-6 |