Tisk…
2-Bromo-N-cyclohexyl-5-fluorobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC8082-1GEA 3340 CZK
APOSPC8082-1G APOSPC8082-5G
2-Bromo-N-cyclohexyl-5-fluorobenzamide
2-Bromo-N-cyclohexyl-5-fluorobenzamide
Vzorec: C₁₃H₁₅BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800915
CAS číslo: 951884-99-4