Tisk…
4-Amino-3,5-difluorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC8306-1GEA 10350 CZK
APOSPC8306-1G
4-Amino-3,5-difluorophenol
4-Amino-3,5-difluorophenol
Vzorec: C₆H₅F₂NO
MW: 145,11 g/mol
Bod tání: 144…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094491
CAS číslo: 135086-76-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III