5-Fluoro-3-nitropyridin-2(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC8393-1GEA
417
CZK
APOSPC8393-1G
APOSPC8393-5G
5-Fluoro-3-nitropyridin-2(1H)-one
5-Fluoro-3-nitropyridin-2(1H)-one
Vzorec:
C5H3FN2O3 MW: 158,09 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05662412 CAS číslo: 136888-20-5 |