Tisk…
2-Bromo-3'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSPC8501-1GEA 20500 CZK
APOSPC8501-1G
2-Bromo-3'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-3'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₅BrF₄O
Bod tání: 29…31 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094511
CAS číslo: 544429-22-3
UN: 1759
ADR: 8,III