Tisk…
4-Fluoroisatoic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC8702-25GEA 18650 CZK
APOSPC8702-25G APOSPC8702-1G APOSPC8702-5G
4-Fluoroisatoic anhydride
4-Fluoroisatoic anhydride
Vzorec: C₈H₄FNO₃
MW: 181,1200 g/mol
Bod tání: 231…232 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03839826
CAS číslo: 321-50-6