6-(Trifluoromethyl)picolinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC8969-5GEA
1790
CZK
APOSPC8969-5G
APOSPC8969-25G
APOSPC8969-250MG
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid 98%
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Vzorec:
C₇H₄F₃NO₂ MW: 191,11 g/mol Bod tání: 154…158 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02180819 CAS číslo: 131747-42-7 |