5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC902715-1GEA
3110
CZK
APOSPC902715-1G
APOSPC902715-5G
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole 95%
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole
Vzorec:
C₉H₆FNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03070563 CAS číslo: 288401-62-7 |