Tisk…
1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC9091-5GEA 665 CZK
APOSPC9091-5G APOSPC9091-25G APOSPC9091-100G
1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene 98%
1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,8849 g/mol
Bod tání: 29…31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458122
CAS číslo: 28342-75-8