Tisk…
3-Fluoro-5-iodobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC9104-1GEA 3150 CZK
APOSPC9104-1G
3-Fluoro-5-iodobenzonitrile 98%
3-Fluoro-5-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FIN
MW: 247,0100 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116468
CAS číslo: 723294-75-5