4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC9173-1GEA
1410
CZK
APOSPC9173-1G
APOSPC9173-5G
4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₃BrF₂O₂ MW: 236,9983 g/mol Bod tání: 195…196 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07368121 CAS číslo: 194804-91-6 |