4'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC9188-1GEA
3340
CZK
APOSPC9188-1G
APOSPC9188-5G
APOSPC9188-10G
4'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec:
C₁₀H₉F₃O MW: 202,17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08532499 CAS číslo: 851262-98-1 |