4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC9858-250MGEA
1460
CZK
APOSPC9858-250MG
APOSPC9858-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Vzorec:
C₆H₄Cl₂F₃N Bod tání: 124…126 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04972770 CAS číslo: 732306-24-0 |