Tisk…
2,2-Difluoro-2-phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSPC9863-1GEA 5390 CZK
APOSPC9863-1G APOSPC9863-100MG
2,2-Difluoro-2-phenylacetonitrile 97%
2,2-Difluoro-2-phenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂N
Bod varu: 94…95 °C/98mmHg
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784286
CAS číslo: 2002-72-4
UN: 3275
ADR: 6.1+3,II