5-(2-Fluorophenyl)isoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC9960-250MGEA
1040
CZK
APOSPC9960-250MG
5-(2-Fluorophenyl)isoxazole
5-(2-Fluorophenyl)isoxazole
Vzorec:
C₉H₆FNO MW: 163,15 g/mol Bod varu: 68…70 °C/0,3mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02183542 CAS číslo: 138716-36-6 |