Tisk…
5-(2,4-Difluorophenyl)isoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC9964-250MGEA 417 CZK
APOSPC9964-250MG
5-(2,4-Difluorophenyl)isoxazole
5-(2,4-Difluorophenyl)isoxazole
Vzorec: C₉H₅F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02183538
CAS číslo: 138716-46-8