Tisk…
Chlorid sodný solution 5 M, sterile
Dodavatel: G Bioscienes
R006EA 2450 CZK
R006
Chlorid sodný solution 5 M, sterile
Chlorid sodný
A sterile solution of 5M sodium chloride prepared with ACS Grade sodium chloride.
Vzorec: NaCl
MW: 58,44 g/mol
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5