Tisk…
Octan amonný solution 5M
Dodavatel: G Bioscienes
R012EA 2760 CZK
R012
Octan amonný solution 5M
Octan amonný
Vzorec: H₃CCOONH₄
MW: 77,08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013066
CAS číslo: 631-61-8