Zadání objednávky
VWR®, Accessories for VWR® Professional and Advanced Hotplate Stirrers
VWR®, Accessories for VWR® Professional and Advanced Hotplate Stirrers
Supplier:  VWR Collection
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
VWR®, Accessories for VWR® Professional and Advanced Hotplate Stirrers
Supplier:  VWR Collection
   Sustainable Options Available
Specifications
  • Catalog No:
  • 442-1295
  • 442-1296
  • 442-1286
  • 442-1279
  • 442-1287
  • 442-1280
  • 442-1288
  • 442-1281
  • 442-1289
  • 442-1282
  • 442-1290
  • 442-1283
  • 442-1291
  • 442-1292
  • 442-1293
  • 442-1297
  • 442-1294
  • 442-1298
  • 442-1284
  • 442-1285
  • Environmentally Preferable:
  • Udržitelná balení
  • Udržitelná balení
  • Udržitelná balení
  • Udržitelná balení
  • Udržitelná balení
  • Udržitelná balení
  • Udržitelná balení
  • Udržitelná balení
  • Udržitelná balení
  • Udržitelná balení
  • Udržitelná balení
  • Udržitelná balení
  • Udržitelná balení
  • Udržitelná balení
  • Udržitelná balení
  • Udržitelná balení
  • Udržitelná balení
  • Udržitelná balení
  • Udržitelná balení
  • Udržitelná balení
Specifications
Product Information
  • Catalog #
    Popis
    Kapacita
    Určeno pro
    Počet jamek
    Ø jamky
    Hloubka
    Bal.
    Availability
    Price
  • 442-1295
    Sectional block for 21 mm vials
    5×21 mm
    Round top unit
    5
    21,5 mm
    16,8 mm
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 780,00 Kč
    3 780,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 780,00 Kč
    Specifications:
      Udržitelná balení
    More
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Udržitelná balení
      Udržitelná balení
  • 442-1296
    Sectional block for 28 mm vials
    3×28 mm
    Round top unit
    3
    28,8 mm
    16,8 mm
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 780,00 Kč
    3 780,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 780,00 Kč
    Specifications:
      Udržitelná balení
    More
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Udržitelná balení
      Udržitelná balení
  • 442-1286
    Uni-block for 21 mm vials
    24×21 mm
    Round top unit
    24
    21,5 mm
    16,8 mm
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 10 540,00 Kč
    10 540,00 Kč
    1 * 1 KS
       10 540,00 Kč
    Specifications:
      Udržitelná balení
    More
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Udržitelná balení
      Udržitelná balení
  • 442-1279
    Uni-block for 12 mm test tubes
    40×12 mm
    Round top unit
    40
    12,7 mm
    45,7 mm
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 11 840,00 Kč
    11 840,00 Kč
    1 * 1 KS
       11 840,00 Kč
    Specifications:
      Udržitelná balení
    More
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Udržitelná balení
      Udržitelná balení
  • 442-1287
    Uni-block for 28 mm vials
    16×28 mm
    Round top unit
    16
    28,8 mm
    16,8 mm
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 10 540,00 Kč
    10 540,00 Kč
    1 * 1 KS
       10 540,00 Kč
    Specifications:
      Udržitelná balení
    More
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Udržitelná balení
      Udržitelná balení
  • 442-1280
    Uni-block for 16 mm test tubes
    32×16 mm
    Round top unit
    32
    17,5 mm
    45,7 mm
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 11 840,00 Kč
    11 840,00 Kč
    1 * 1 KS
       11 840,00 Kč
    Specifications:
      Udržitelná balení
    More
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Udržitelná balení
      Udržitelná balení
  • 442-1288
    Sectional block for 12 mm tubes
    19×12 mm
    Round top unit
    9
    12,7 mm
    45,7 mm
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 7 540,00 Kč
    7 540,00 Kč
    1 * 1 KS
       7 540,00 Kč
    Specifications:
      Udržitelná balení
    More
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Udržitelná balení
      Udržitelná balení
  • 442-1281
    Uni-block for 20 mm test tubes
    32.x 20 mm
    Round top unit
    32
    20,5 mm
    45,7 mm
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 11 840,00 Kč
    11 840,00 Kč
    1 * 1 KS
       11 840,00 Kč
    Specifications:
      Udržitelná balení
    More
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Udržitelná balení
      Udržitelná balení
  • 442-1289
    Sectional block for 16 mm tubes
    8×16 mm
    Round top unit
    8
    17,5 mm
    45,7 mm
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 7 540,00 Kč
    7 540,00 Kč
    1 * 1 KS
       7 540,00 Kč
    Specifications:
      Udržitelná balení
    More
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Udržitelná balení
      Udržitelná balení
  • 442-1282
    Uni-block for 25 mm test tubes
    24×25 mm
    Round top unit
    24
    25,4 mm
    45,7 mm
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 11 840,00 Kč
    11 840,00 Kč
    1 * 1 KS
       11 840,00 Kč
    Specifications:
      Udržitelná balení
    More
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Udržitelná balení
      Udržitelná balení
  • 442-1290
    Sectional block for 20 mm tubes
    6×20 mm
    Round top unit
    6
    20,5 mm
    45,7 mm
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 7 540,00 Kč
    7 540,00 Kč
    1 * 1 KS
       7 540,00 Kč
    Specifications:
      Udržitelná balení
    More
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Udržitelná balení
      Udržitelná balení
  • 442-1283
    Uni-block for 12 mm vials
    40×12 mm
    Round top unit
    40
    12,7 mm
    16,8 mm
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 10 540,00 Kč
    10 540,00 Kč
    1 * 1 KS
       10 540,00 Kč
    Specifications:
      Udržitelná balení
    More
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Udržitelná balení
      Udržitelná balení
  • 442-1291
    Sectional block for 25 mm tubes
    5×25 mm
    Round top unit
    5
    25,4 mm
    45,7 mm
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 7 540,00 Kč
    7 540,00 Kč
    1 * 1 KS
       7 540,00 Kč
    Specifications:
      Udržitelná balení
    More
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Udržitelná balení
      Udržitelná balení
  • 442-1292
    Sectional block for 12 mm vials
    9×12 mm (2 ml)
    Round top unit
    9
    12,7 mm
    16,8 mm
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 780,00 Kč
    3 780,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 780,00 Kč
    Specifications:
      Udržitelná balení
    More
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Udržitelná balení
      Udržitelná balení
  • 442-1293
    Sectional block for 15 mm vials
    10×15 mm
    Round top unit
    10
    15,5 mm
    16,8 mm
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 780,00 Kč
    3 780,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 780,00 Kč
    Specifications:
      Udržitelná balení
    More
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Udržitelná balení
      Udržitelná balení
  • 442-1297
    Base plate
    Round top unit
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 9 610,00 Kč
    9 610,00 Kč
    1 * 1 KS
       9 610,00 Kč
    Specifications:
      Udržitelná balení
    More
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Udržitelná balení
      Udržitelná balení
  • 442-1294
    Sectional block for 17 mm vials
    7×17 mm
    Round top unit
    7
    17,8 mm
    16,8 mm
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 780,00 Kč
    3 780,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 780,00 Kč
    Specifications:
      Udržitelná balení
    More
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Udržitelná balení
      Udržitelná balení
  • 442-1298
    Safety handles, set of 2
    Base Plate
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 7 650,00 Kč
    7 650,00 Kč
    1 * 1 KS
       7 650,00 Kč
    Specifications:
      Udržitelná balení
    More
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Udržitelná balení
      Udržitelná balení
  • 442-1284
    Uni-block for 15 mm vials
    40×15 mm
    Round top unit
    40
    15,5 mm
    16,8 mm
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 10 540,00 Kč
    10 540,00 Kč
    1 * 1 KS
       10 540,00 Kč
    Specifications:
      Udržitelná balení
    More
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Udržitelná balení
      Udržitelná balení
  • 442-1285
    Uni-block for 17 mm vials
    32×17 mm
    Round top unit
    32
    17,8 mm
    16,8 mm
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 10 540,00 Kč
    10 540,00 Kč
    1 * 1 KS
       10 540,00 Kč
    Specifications:
      Udržitelná balení
    More
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Udržitelná balení
      Udržitelná balení