Tisk…
VWR®, Magnetické míchačky, profesionální řada
Dodavatel: Avantor
VWR®
442-1271EA 29740 CZK
442-1271 442-1272 442-1266 442-1267
VWR®, Magnetické míchačky, profesionální řada
Míchadla Michačky magnetické s ohřevem
Tyto magnetické míchačky jsou určeny pro aplikace vyžadující mimořádnou přesnost, stabilitu a opakovatelnost a jsou vybaveny vynikajícími možnostmi ohřevu a míchání. Magnetické míchačky s ohřevem od VWR s teplotním rozsahem až do 500 °C a rychlostí míchání dosahující 1600 otáček za minutu se postarají o to správné míchání a vynikající kontrolu teploty. K dispozici ve dvou velikostech.
  • Vynikající rovnoměrnost teploty a výkonné míchání
  • Snadno čitelný velký LCD displej zobrazuje teploty, rychlost a nastavení časovače
  • Kryt odolný vůči chemikáliím, chladný na dotek
  • Obsahuje odporovou teplotní sondu, která zajišťuje přesnou kontrolu teploty vzorku
  • Záruka 5 let
  • Špičkové bezpečnostní prvky
  • K dispozici s kalibračním certifikátem sledovatelným podle NIST, akreditovaným podle normy ISO/IEC 17025 od společnosti Troemner
Snadno použitelný a přehledný přední panel obsahuje dva intuitivní otočné knoflíky pro navigaci v nastavení a možnostech nabídky. LCD displej vždy zobrazuje informace o teplotě, rychlosti a časovači pro pohodlné sledování.
Nízkoprofilové provedení zabírá minimální prostor na pracovní desce a skvěle se hodí do digestoří. Zadní kryt míchačky je vybaven krajním integrovaným stojanem s klemou, který umožňuje připevnění různého příslušenství.
Magnetické míchačky se dodávají s topnou deskou z keramického nebo hliníkového materiálu. Bílé, reflexní keramické desky jsou odolné vůči chemikáliím a snadno se čistí. Odolné hliníkové desky nepraskají ani se neštípou a nabízejí rovnoměrnější povrch pro ohřev.
Topné desky jsou vybaveny řadou inovativních bezpečnostních prvků navržených v zájmu usnadnění efektivního provozu a bezpečnosti práce: kryt zařízení je vyroben z tepelně a chemicky odolného polymeru, který zůstává chladný na dotek po celou dobu používání. Kryt odolný proti rozlití odvádí tekutiny v případě rozlití dál od vnitřních součástí. Funkce omezení maximální teploty se stará o to, aby teplota desky nepřekročila nastavené limity, což je důležité v případě citlivosti bodu vzplanutí. Při zapnutí ohřevu se rozsvítí velká 13mm výstražná kontrolka upozorňující na příliš vysokou teplotu desky. Svítí, dokud teplota desky neklesne pod 40 °C. V časovém režimu zazní alarm, když čas dosáhne nuly nebo když jednotka dosáhne nastavené teploty. V případě, že se sonda odpojí od vzorku, ohřívání se automaticky vypne. Jednotky jsou zároveň vybaveny redundantními bezpečnostními ovládacími prvky, které jednotku v případě poruchy ohřívače vypnou.
Časovač zobrazuje uplynulý čas nebo uživatelem definovaný limit a jednotka se vypne, když čas dosáhne nuly. Poslední použité nastavení se zobrazí i po vypnutí napájení. Vylepšená elektronická reguluje ohřev i míchání a umožňuje rychlý a účinný ohřev vzorku na požadovanou teplotu.
Certifikace: Certifikát RoHS. Uvedeno na seznamu TUV. Kalibrované topné desky disponují akreditovaným kalibračním certifikáte Troemner ISO/IEC sledovatelným podle NIST. Kalibrační certifikát akreditovaný podle normy ISO/IEC 17025 obsahuje více datových bodů v rámci teplotního rozmezí a časové funkce s příslušnými nejistotami. Společnost Troemner je akreditována organizací NVLAP pod laboratorním kódem 105013-0 k provádění kalibrací podle normy ISO/IEC 17025.
Informace o dodávce: Topné desky mají odpojitelný, třívodičový kabel se zástrčkou o délce 234 cm a 3,8cm magnetické míchadlo potažené PTFE. Jednotky jsou dodávány s odporovou teplotní sondou.