Tisk…
VWR®, Gravimetrický dilutor, 3 kg
Dodavatel: VWR
VWR®
710-2091EA 160480 CZK
710-2091 710-2092
VWR®, Gravimetrický dilutor, 3 kg
Dávkovače Dávkovače gravimetrické
Gravimetrické ředičky se používají k ředění vzorků před mikrobiologickou analýzou.
  • K dispozici s jedním nebo dvěma čerpadly
  • Kompletní nerezové provedení s inovativním designem
  • Velmi nízký profil pro snadné použití v laminárním boxu
  • Port USB
  • Doba ředění 25g vzorku ředěného v poměru 1/10 do 9 s
  • <1 % hmotnosti vzorku
  • Až <1% dávkování (ve standardním nebo přesném režimu)
  • Vak je udržován pomocí držáku vaku
Tento přesný přístroj, který odpovídá nejnovějším mezinárodním normám, se snadno používá a má odnímatelnou odkapávací misku pro snadné čištění. Dilutor byl navržen s ohledem na usnadnění práce v mikrobiologických izolátorech.
Intuitivní stavový indikátor. Zobrazuje se stupeň přesnosti hotového ředění: zelená >98%, oranžová >95 % nebo červená <95%. V případě nestálosti váhy se zobrazí také modrá. To je informace, abyste počkali na ustálení.
K dispozici je dále export dat do tiskárny, připojení USB k počítači a export dat prostřednictvím softwaru a export souboru Excel™ ze softwaru.
Certifikace: Odpovídá normám ISO 7218, ISO 6887-1 a FDA BAM.
Informace pro objednávání: K dispozici je další příslušenství. Podrobnosti vám sdělí váš místní zástupce společnosti Avantor.
Informace o dodávce: Dilutor se dodává s 1 nebo 2 čerpadly, 1 rozplňovacím ramenem, 1 odkapávací miskou typu 400, 1 dávkovací sestavou (GL 45 – Ø 6,4 mm) na čerpadlo, kabelem USB, monitorovacím softwarem, sadou napájecích kabelů (EU, UK, CH), držákem vaku typu 400 pro dilutory, uživatelskou příručkou, stručným návodem k použití, certifikátem shody a sadou 10 lepicích gum.