Tisk…
VWR®, Gravimetrický dilutor, 5 kg, s robotickým ramenem
Dodavatel: VWR
VWR®
710-2122EA 103544 CZK
710-2122 710-2123
VWR®, Gravimetrický dilutor, 5 kg, s robotickým ramenem
Dávkovače Dávkovače gravimetrické
Gravimetrické ředičky se používají k ředění vzorků před mikrobiologickou analýzou. Robotické rameno u modelu 5 kg se vyznačuje snadným sundáním vzorku, zabraňuje kontaminaci a šetří čas.
  • Available with one or two pumps
  • All stainless steel with an innovative design
  • Ultra-low profile for easy use under laminar flow
  • Dilution time for a 375 g sample diluted at 1/10 is <80 s (with booster kit in fast mode)
  • <1% of sample weighing
  • As little as <1% of dispensing (in standard or accurate mode)
  • Superior quality Watson Marlow® pumps
  • The bag is maintained with the bag holder
Tento přesný přístroj, který odpovídá nejnovějším mezinárodním normám, se snadno používá a má odnímatelnou odkapávací misku pro snadné čištění. Dilutor byl navržen s ohledem na usnadnění práce v mikrobiologických izolátorech.
Intuitivní stavový indikátor. Zobrazuje se stupeň přesnosti hotového ředění: zelená >98%, oranžová >95% nebo červená <95%. V případě nestálosti váhy se zobrazí také modrá. To je informace, abyste počkali na ustálení.
K dispozici je dále export dat do tiskárny, připojení USB k počítači a export dat prostřednictvím softwaru a export souboru Excel™ ze softwaru.
Certifikace: V souladu s normami ISO 7218, ISO 6887-1 a FDA BAM.
Informace pro objednávání: K dispozici je další příslušenství. Podrobnosti vám sdělí váš místní zástupce společnosti Avantor.
Informace o dodávce: Dodává se s 1 nebo 2 čerpadly, odkapávací miskou typu 400, ochrannou deskou pro trysky, 1 dávkovací sestavou (GL 45 - Ø 6,4 mm) na čerpadlo, kabelem USB, monitorovacím softwarem, sadou napájecích kabelů (EU, UK, CH), držákem vaku typu 400 pro dilutory, uživatelskou příručkou, návodem k použití, certifikátem shody, sadou 10 lepicích gum a inbusovým klíčem.