- Domů
- Sterilizátory
- Autoklávy
- Autoklávy, stolní a vertikální, řada D-Line
Autoklávy, stolní a vertikální, řada D-Line
Dodavatel: Tuttnauer
TUTT2840EL
Autoklávy, stolní a vertikální, řada D-Line
Sterilizátory
Autoklávy
Volba správného sterilizátoru závisí na více faktorech; na typech vsázky, frekvenci používání, poskytovaných službách a objemu plnění. Řada vertikálních a stolních sterilizátorů pro aplikace life science naplňuje požadavky a výzvy, kterým dnes čelí laboratoře ve výzkumných ústavech. Komora je sestrojena z nerezová oceli třídy 316L/Ti s vysokou odolností proti korozi, parní generátor je vyroben z nerezové oceli.
- The autoclaves are designed for easy servicing allowing maintenance access to all components
- The microprocessor control system offers enhanced monitoring and control
- Programs are designed to treat all load types including liquids, instruments and waste
- All programs are fully customisable to suit the specific needs and requirements of the end user
- Tuttnauer's D-Line models use multicolour display technology
- The User Interface (UI) has been redesigned with the following considerations; multicolour display for easier reading, colour is used to indicate the stage of the cycle, easy operation, built-in view of historical cycle data, graphical display of temperature and pressure trend graphs
Bezpečnostní prvky: Bezpečnostní prvek zabrání otevření dveří pokud je komora pod tlakem; pokud jsou dveře otevřené nemůže do komory proudit pára; cyklus nemůže být zahájen pokud jsou dveře otevřené nebo špatně zavřené; dveře nejdou otevřít, dokud teplota neklesne pod specifikovanou hodnotu.
Dvojitý nezávislý monitoring: Kombinovaná elektronická a mechanická kontrola zaručuje přesné výsledky. Obsluha má k dispozici dva nezávislé prostředky sledování teploty a tlaku.
Zkrácení doby cyklů díky volitelné možnosti rychlého chlazení:
Technologie společnosti Tuttnauer urychluje chlazení a zkracuje dobu cyklu a chrání tak vsázku zkrácením doby expozice vysokým teplotám. Rychlé chlazení zkracuje dobu chlazení až o 75%.
Chlazení pomocí ventilátoru:
K rychlému chlazení lze navíc, jako doplněk, přidat ventilátor, který zkracuje fázi chlazení. Ten podporuje cirkulaci horkého vzduchu v komoře, zrychluje tak přenos horkého vzduchu z komory do na chladné stěny komory nebo na chladicí spirály. Celková teplota komory a vsázky rychle klesne.
Technologie společnosti Tuttnauer urychluje chlazení a zkracuje dobu cyklu a chrání tak vsázku zkrácením doby expozice vysokým teplotám. Rychlé chlazení zkracuje dobu chlazení až o 75%.
Chlazení pomocí ventilátoru:
K rychlému chlazení lze navíc, jako doplněk, přidat ventilátor, který zkracuje fázi chlazení. Ten podporuje cirkulaci horkého vzduchu v komoře, zrychluje tak přenos horkého vzduchu z komory do na chladné stěny komory nebo na chladicí spirály. Celková teplota komory a vsázky rychle klesne.
Sterilizace nebezpečných biologických látek a odpadu
Společnost Tuttnauer dodává kompletní řešení pro sterilizaci nebezpečného odpadu. Autoklávy mohou být dodány s volitelnými filtry pro filtrování odváděného vzduchu. Před zahájením sterilizace, během fáze odčerpávání vzduchu, projdou všechny plynné odpadní produkty přes biologický filtr. Během sterilizační fáze kondenzát nevychází z komory sterilizátoru. Prochází sterilizací, stejně jako biologický filtr a teprve poté je odstraněn. Personál laboratoře i životní prostředí jsou takto chráněni před kontaminací.
Společnost Tuttnauer dodává kompletní řešení pro sterilizaci nebezpečného odpadu. Autoklávy mohou být dodány s volitelnými filtry pro filtrování odváděného vzduchu. Před zahájením sterilizace, během fáze odčerpávání vzduchu, projdou všechny plynné odpadní produkty přes biologický filtr. Během sterilizační fáze kondenzát nevychází z komory sterilizátoru. Prochází sterilizací, stejně jako biologický filtr a teprve poté je odstraněn. Personál laboratoře i životní prostředí jsou takto chráněni před kontaminací.
Upozornení: Kontaktujte prosím svého obchodního zástupce společnosti Avantor, který vám pomůže vybrat správný model a doplňující funkce pro Vaši aplikaci.
New Product
Časově omezený prodej
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Cena na vyžádání
Learn more
About VWR
Zboží bylo přidáno do košíku