Tisk…
Hledali jste: Kuličky
71  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"71"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Soda-lime glass, solid.
Certifikáty New Product
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Grinding ball, Nerezová ocel, Ø: 10 mm
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Soda-lime glass, solid.
Katalogové číslo: (332124G)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Chemically resistant glass balls suitable for use as mixing beads, boiling stones, or packing for distillation columns.
Měrná jednotka: 1 * 500 g
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Grinding ball, Set of 5 pieces, Oxid Zirkoničitý
Katalogové číslo: (432-0064)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Small beads suitable for use with vortex mixers and tube homogenisers.
Měrná jednotka: 1 * 200 g
Waste Reducing
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Lehké, ekonomické PP kuličky, které tvoří pokrývku na hladině kapaliny. Koule mají Ø 20 mm, 275 kuliček pokrývá přibližně 1000 cm².
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Glass beads in glass bottle, Ø: 0,5 - 0,75 mm
Dodavatel: Bohlender
Popis: Made from solid PTFE, with smooth surface.
Katalogové číslo: (33190.A1)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Grinding pieces, Al-23, 10 mm, 440 pieces/kg, Keramika
Měrná jednotka: 1 * 1 kg
Katalogové číslo: (ROCKTMS-15-50)
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Popis: 6x1,5 ml Position magnetic separator
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: Solid soda-lime glass.
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL 23.
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: The density of the zirconium oxide beads is 6.02 g/cm³
Katalogové číslo: (462-8239)
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis: Lightweight, economic PP spheres which form a blanket on the liquid surface. Spheres have 20 mm Ø, 275 spheres cover approximately 1000 cm².
Měrná jednotka: 1 * 300 KS
Katalogové číslo: (PIER28665)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Pierce™ Iodination beads are Ø 3 mm polystyrene beads that are coated with an oxidising reagent, which provides efficient activation of 125...
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 71
no targeter for Bottom