Tisk…
Hledali jste: Ovladače
16  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: SI Analytics
Popis: The temperature of capillary viscometers can be stabilised in this jacket using circulation thermostats from 0 to 180 °C.
Dodavatel: JULABO GmbH
Popis: Fulfil temperature-dependent measurement, control, safety and monitoring tasks for heating mantles, heating baths and heating mats.
Katalogové číslo: (HUBE10503)
Dodavatel: HUBER
Popis: This gateway enables the connection of temperature control units to Profibus systems.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (WINKWRT00011-XX010)
Dodavatel: WINKLER GMBH
Popis: Plug-in power selector made from polystyrene with safety socket with integrated fuse.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: The temperature control jacket for viscosity cups is a double jacketed casing of anodised aluminium with built-in spirit level to bring the viscosity ...
Katalogové číslo: (HUBE9771)
Dodavatel: HUBER
Popis: This breather controller enables small pressurisation of the expansion vessel.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (WINKWRT00117-XX010)
Dodavatel: WINKLER GMBH
Popis: Plug-in power selector made of polystyrene with switching mechanism.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Cole-Parmer
Popis: Cost-effective control of resistive heating loads.
New Product
Katalogové číslo: (ELET32587-00)
Dodavatel: Cole-Parmer
Popis: Get accurate temperature control of heating equipment in your lab.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (STUA04807-90)
Dodavatel: Cole Parmer
Popis: All hotplate models are compatible with the Stuart temperature controller SCT2. The SCT2 provides precise temperature control in aqueous or oily sampl...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (WINKWRT00116-XX013)
Dodavatel: WINKLER GMBH
Popis: Plug-in power selector made of PS with switching mechanism.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Popis: Electronic temperature controller with innovative design, can be combined with Hei-Standard (old models), and MR 3001 K and MR 3002 models. The temper...
Katalogové číslo: (453-2109)
Dodavatel: GESTIGKEIT HARRY
Popis: The micro-processor controlled ramp controller is a complex time/temperature control and this program is indefinitely stored by means of an EEPROM.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Cole-Parmer
Popis: Temperature controller for 500 °C fluidised sand baths,compactible with: fluidised sand baths 01184-00 and 01184-02, connection: Quick-disconnect fitting for 9,5 mm ext.Ø tubing
Katalogové číslo: (453-2108)
Dodavatel: GESTIGKEIT HARRY
Popis: TR 28-3T is a regulating unit for high-temperature hotplates.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (VELPF208B0063)
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: Digital thermoregulator used to combine VTF with PW 10 derivation non VELP devices. Unit has fuzzy logic technology and includes two clamps for height...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom