Tisk…
Hledali jste: Deodoranty
11  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Deodoranty do autoklávů pomáhají vylepšit pracovní prostředí a neutralizují pachy způsobené sterilizací v autoklávu.
Katalogové číslo: (BELAH131990000)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: This heat-released deodorant pads neutralise autoclave odors with a pleasant scent.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Katalogové číslo: (115-2059)
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Vůně Air Care vytváří čisté, svěží a stálé příjemné prostředí toalet. Dávkovače je třeba objednat zvlášť.
Měrná jednotka: 1 * 6 KS
Dodavatel: Essity
Popis: Aerosol refill for A1 air freshener, fruit fragrance, Tork® Premium
Dodavatel: Essity
Popis: Air freshening system consisting of an impregnated rubber tag that delivers a fresh, clean fragrance.
Katalogové číslo: (115-1699)
Dodavatel: Essity
Popis: Tork Air Fresheners eliminate unpleasant odours in washrooms. The starter pack contains a dispenser (incl. batteries) and the three aerosols Floral, C...
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (115-1688)
Dodavatel: Essity
Popis: Dispenser / Holder for A2 air freshener disc, Tork Universal, 75×64×120 mm, Tork®
Měrná jednotka: 1 * 4 KS
Katalogové číslo: (KING070540)
Dodavatel: KING DISPOSABLES
Popis: Odor neutralising spray for toilets, locker rooms, hospitals and more.
Měrná jednotka: 1 * 12 KS
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: These pads are impregnated with a deodorant that is released by heat, which doesn't merely mask autoclave odours but actually neutralises them.
Dodavatel: Essity
Popis: A1 aerosol dispenser, plastic, grey, 84×66×168 mm, Tork®
Katalogové číslo: (KING070518)
Dodavatel: KING DISPOSABLES
Popis: This room fragrance neutralises bad odours and diffuses a pleasant lavender fragrance throughout the entire room.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom