Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Gely elektroforetické
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/82/18945182.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"68"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   High quality standard agarose for routine analysis with broad separation range (0,05 kbp to 50 kbp). Ideal for blotting applications due to high gel s...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Agarose I™ is a standard melting/gelling agarose, suitable for routine nucleic acid analytical/preparative applications (250 bp to 22 kb).
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Acryl/Bis™, Acrylamide-​Bis solution (37.5:1) 30% aqueous solution
Měrná jednotka:  1 * 500 ml
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Agarose RA™ is a general application agarose that provides good resolution and is cost effective for high volume users. It was developed specifically ...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   An extensive line of acrylamide and bis-acrylamide pre-weighed powder blends, premixed stock solutions and ready-to-use solutions for customised polya...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   NEXT GEL® is a ready to pour pre-mixed solution of acrylamide, bisacrylamide, gel buffer, and SDS that enables superior, ultra-fine resolution of prot...
Katalogové číslo: (M193-500ML)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   A 2% (w/v) N,N’-methylene-bisacrylamide solution.
Měrná jednotka:  1 * 500 ml
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Agarose 3:1 HRB™ (High Resolution Blend) is a mixture of agarose formulated to provide high resolution of small nucleic acids and PCR products. This p...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 68
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Další