Tisk…
Hledali jste: Pomůcky ergonomické
17  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (BIMO9450-217)
Dodavatel: bimos
Popis: Industrial footrest with clamp lever and non slip rubber tread.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BHIT723103)
Dodavatel: Sartorius
Popis: This elbow pad helps users to feel more comfortable while pipetting. The visco elastic material of the pad relieves contact stress, pain and discomfor...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Portwest
Popis: This high performance belt made from 62% polyester and 38% latex offers full support to the wearer. It reinforces the spine, supports the abdomen and ...
Katalogové číslo: (PRTWKP40BKR)
Dodavatel: Portwest
Popis: This strap-on gel knee pad offers tough protection for gruelling deep knee work. The thick gel adapts to the wearers knee, providing unrivalled comfor...
Měrná jednotka: 1 * 1 PÁR
Katalogové číslo: (PRTWKP30BKR)
Dodavatel: Portwest
Popis: These lightweight knee pads consist of a PVC shell with EVA foam and gel filling.
Měrná jednotka: 1 * 1 PÁR
Katalogové číslo: (SIOEYMB00000C0)
Dodavatel: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis: These knee protectors are recommended for work in the kneeling position. The protection distributes forces evenly and prevents small hard objects on t...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (PRTWKP50WHR)
Dodavatel: Portwest
Popis: This knee pad made of EPE foam, polyester provides excellent protection and stability on all floor types.
Měrná jednotka: 1 * 1 PÁR
Katalogové číslo: (PRTWKP20BKR)
Dodavatel: Portwest
Popis: Lightweight knee pads with a tough nylon exterior. The innovative EVA foam centre cleverly moulds to the body shape for complete comfort and protectio...
Měrná jednotka: 1 * 1 PÁR
Katalogové číslo: (PRTWKP05BKR)
Dodavatel: Portwest
Popis: This type 3 kneeling mat is a 'quick fix' knee protection solution for those jobs that simply just will not wait. It is also incredibly useful to have...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (113-8801)
Dodavatel: Portwest
Popis: Tyto odolné chrániče kolen jsou vyrobené z etylenvinyl acetátu. Poskytují ochranu proti zranění během,např. upadnutí nebo úderu, nebo polstrování pro ...
Měrná jednotka: 1 * 1 PÁR
Katalogové číslo: (139-9922)
Dodavatel: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Popis: Made from steel tubing, with nickel-plated finish.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (139-9805)
Dodavatel: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Popis: A stylish footrest that is fully adjustable from a normal seated position. Ideal for use at shared workstations.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Popis: Quick Spins simply slide onto the handle of a tool in seconds and provide support.
Katalogové číslo: (139-9923)
Dodavatel: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Popis: Footrest, relax, PS, Světle šedá, Š×H×V: 490×350×190 mm, Hmotnost: 2,4 kg
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: FRISTADS KANSAS GROUP
Popis: For anyone who needs to work on their knees.
Katalogové číslo: (KWIN100388940)
Dodavatel: FRISTADS KANSAS GROUP
Popis: Reinforcement patches for e.g. knees, thighs and elbows. Made of 72% polyamide, 24% Kevlar® and 4% elastane
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom