Tisk…
Hledali jste: Média mikrobiologická
311  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"311"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Řada kultivačních médií v souladu s normami ISO a Mezinárodním harmonizovaným lékopisem. Všechna naše média jsou, jak byste očekávali, vyráběna z vyso...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: These standard supplements can be used with several culture media to prepare the complete culture media for your specific purpose. Most of these suppl...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Pro různé mikrobiologické použití.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Culture media for sterility tests, diluents for the homogenisation of samples for the microbiological examination and rinsing fluids for membrane filt...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Pro různé mikrobiologické aplikace.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Kultivační média připravená přímo k použití pro požadavky mikrobiologických testů v potravinářském průmyslu, kontrole kvality vody a životního prostře...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Dip slides pro mikrobiologické sledování povrchů a kapalin. Každý slide má média na 2 stranách: buď může mít na obou stranách stejné médium, nebo dva ...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: The isolation of microorganisms often requires the use of specific supplements. The supplements presented here are available in vials and bottles, and...
Katalogové číslo: (J906-500G)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Bujón Super optimální bujón (SOB) se používá pro přípravu nutričně bohatého růstového média a transformaci kompetentních E. coli.
Měrná jednotka: 1 * 500 g
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: The ingredients used to prepare culture media are very important, because ultimately the results depend on the quality of these compounds. Raw materia...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Kontaktní misky jsou k dostání ve dvou velikostech balení – ve trojitém obalu (balení po 24 miskách) nebo ve dvojitém obalu (balení po 30 miskách). Ko...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: VWR® dehydrated culture media that has been granulated offers both convenience and safety benefits. The correct dissolution of culture media is critic...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Mikrobiologická kultivační média naplněná v sáčcích jsou ideální pro použití všude tam, kde se používají velká množství vzorků.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Dehydrated culture media in small sachets ready to make up exactly 500 ml of medium.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: The Scholten’s Modified broth is described in ISO 10705-2: 2000 - Water Quality - Detection and enumeration of bacteriophages - somatic coliphages. It...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Dostupné jako 90 mm desky dle na normy. TLHTh (Tween®, lecitin, histidin, thiosulfát) se používají jako dezinfekční neutralizátory. Tašky jsou k dispo...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 311
no targeter for Bottom