Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Sort by:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "PCR reagencie"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/19/18989619.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (N224-500U)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Taq DNA Polymerase, 500U
Měrná jednotka:  1 * 500 KS
Katalogové číslo: (N557-0.5ML)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   dNTP mix, 10 mM
Měrná jednotka:  1 * 0,5 ml
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Master mix, Extender™ PCR-To-Gel, 2X
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Hot Start PCR-to-Gel Taq PCR Master Mix, 2X
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   PCR Master Mix, 2X, lyophilised
Katalogové číslo: (E636-40UMOLE)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   dNTP mix, 25 mM solution
Měrná jednotka:  1 * 40 µmol
Katalogové číslo: (E536-40UM)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   dCTP, 100 mM solution, pH 7,0
Měrná jednotka:  1 * 40 µmol
Katalogové číslo: (E539-40UM)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   dGTP, 100 mM solution, pH 7,0
Měrná jednotka:  1 * 40 µmol
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 10
  1  2  Další