Tisk…
Hledali jste: Pufry
643  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"643"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Solutions prepared from AnalaR® NORMAPUR® grade analytical reagents.
Katalogové číslo: (K813-500ML)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Cell culture buffer, PBS buffer solution 10X concentrate (phosphate buffered saline)
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: DPBS is commonly used salt solution in cell enumeration as a diluent, for rinsing cells and as a buffer in many chromatographic procedures. DPBS is al...
Katalogové číslo: (83609.600)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Sada pufrů, elektrolyt a čistící roztoky (100 ml), Hodnota pH: 4,00/7,00/10,00, Referenční teplota: 20 °C, VWR®, Bezbarvá, Plastová láhev
Měrná jednotka: 1 * 1 SET
Dodavatel: Avantor
Popis: Ready-to-use pH buffers are manufactured in large lots to stringent specifications and utilise quality control procedures to reduce lot-to-lot variabi...
Dodavatel: Avantor
Popis: Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
Katalogové číslo: (3471.9020PC)
Dodavatel: Avantor
Popis: Sheath fluid 3000/3500, J.T.Baker®
Měrná jednotka: 1 * 20 L
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Tyto tablety poskytují rychlý a pohodlný způsob přípravy roztoku pufru.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Buffer Standard solution, Biotechnology Grade, Hodnota pH: 4,00, ±0,03, Referenční teplota: 25 °C, VWR®, Láhev
Katalogové číslo: (85325.260)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Ready to use test solution (TS).
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: 137 mM sodium chloride, 2,7 mM potassium chloride, 12 mM phosphate buffer
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Cell culture buffer, TRIS buffer solution pH 7,4 (0,1 mol/l)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Dulbecco's formulation without calcium and magnesium.
Katalogové číslo: (85773.290)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: This material is intended for use as an ionisation buffer for AAS
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Roztoky kalibrační, sekundární standardy, Hodnota pH: 3,776, ±0,010, Referenční teplota: 25 °C, VWR®
Dodavatel: Avantor
Popis: J.T. Baker® Cell Lysis Solution. Optimized multi-component, ready-to-use solution for extraction and recovery of AAV particles from HEK293 or SF9 cell...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 643
no targeter for Bottom