Tisk…
Hledali jste: Systémy fotodokumentační
17  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (730-0496)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR SMART5 je nová generace úsporného, integrovaného zobrazovacího systému pro analýzu DNA, proteinů a dokumentaci gelů.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Dokumentační a analytické systémy gelu VWR® Imager jsou dostupné v konfiguracích vhodných pro fluorescenční a chemiluminiscenční aplikace. Oba modely ...
Katalogové číslo: (730-1471)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The VWR® CHEMI only system is dedicated to chemiluminescence imaging. The system is built for high performance automation and features a next generati...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (730-1470)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The VWR® Basic gel documentation system offers reproducible, high resolution digital images for gel documentation. This entry level system is easy to ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Corning
Popis: Axygen® gel documentation systems easily capture publication quality, 16 bit TIFF images. The systems are quick to set up and have an intuitive user i...
Dodavatel: Syngene (a division of the Synoptics group)
Popis: The G:BOX mini is a compact, multi application imaging system for accurately imaging mini and midi fluorescence and visible gels, multiplex fluorescen...
Katalogové číslo: (SYNOGBOX-F3-LFB)
Dodavatel: Syngene (a division of the Synoptics group)
Popis: The Syngene G:BOX-F³ gel imaging system is designed for general fluorescence applications, including DNA and protein analysis. The range of applicatio...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (PIER62267)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Plastic imaging target with printed design; 7×6,5 inches (178×165 mm). This product is a replacement for the myECL™ Imager accessory used for focusing...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: These lamp bulbs with ultraviolet emission are used to replace the one of six pre-installed 306 nm UV bulbs in the myECL™ imager. All six lamps must b...
Katalogové číslo: (PIER62242)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: This black plastic sample screen is used to cover the transilluminator on the myECL™ imager.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (PIER62244)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: This clear plastic sample screen is used to cover the transilluminator on the myECL™ imager. It is a replacement for the accessory used on the transil...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (PIER62239)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Thermo Scientific™ 510 to 550 nm bandpass filter is a threaded, 50 mm diameter glass filter. This product is used for the addition of a green filter t...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (PIER62241)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Thermo Scientific™ 445 to 480 nm bandpass filter is a threaded, 50 mm diameter glass filter. This product is used for the addition of a blue filter to...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (PIER62240)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Thermo Scientific™ 600 to 640 nm bandpass filter is a threaded, 50 mm diameter glass filter. This product is used for the addition of a red filter to ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: The PhotoDoc-It™ 70 is designed to capture, print and save colour images for basic gel documentation without the need for film.
Katalogové číslo: (733-2048)
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: For imaging in thin layer chromatography (TLC) applications, with mega pixel resolution digital colour camera for capturing gels, plates and membranes...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom