Tisk…
Hledali jste: Proteiny
7 470  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"7470"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (422351S)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: A higher purity product than standard grade or Cohn fraction V material. It is negative for globulins that interfere in many assays.
Měrná jednotka: 1 * 100 g
Katalogové číslo: (422371X)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: A Cohn fraction V albumin produced by cold ethanol fractionation with minimum use of chemicals. Fatty acids and native sialic acid residues are preser...
Měrná jednotka: 1 * 100 g
Katalogové číslo: (M180-5MG)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: A reversible inhibitor of cysteine proteases and serine proteases resembling trypsin. Inhibits trypsin, plasmin, papain, kallikrein, thrombin, and cat...
Měrná jednotka: 1 * 5 mg
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: High molecular weight phosphoprotein prepared from milk.
Katalogové číslo: (421501J)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: A standard grade albumin for basic applications, produced by a heat shock process in caprylic acid.
Měrná jednotka: 1 * 100 g
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: A 60 kDa tetrameric protein that exhibits high binding affinity for biotin. Able to bind one molecule of biotin with each subunit, streptavidin is use...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: A reversible inhibitor of cysteine proteases and serine proteases resembling trypsin. Inhibits trypsin, plasmin, papain, kallikrein, thrombin, and cat...
Katalogové číslo: (M167-10MG)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: A competitive and reversible serine protease inhibitor of chymotrypsin, trypsin, kallikrein and plasmin. Not an inhibitor of Factor Xa and thrombin.
Měrná jednotka: 1 * 10 mg
Dodavatel: Avantor
Popis: J.T.Baker®, Gelatin
Katalogové číslo: (24350.262)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: VWR®, Gelatin
Měrná jednotka: 1 * 500 g
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Fluorescence: 238 to 282
E. coli: equivalent
Water content: < or > 13%
pH at 25 °C: 4,0 - 5,7
Salmonella: not detec...
Katalogové číslo: (M183-5MG)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: An aspartic protease inhibitor of pepsin, renin, and cathepsin D. Can also block HIV protease. Not soluble in water.
Měrná jednotka: 1 * 5 mg
Katalogové číslo: (0440-01)
Dodavatel: Avantor
Popis: J.T.Baker®, Chicken Native Albumin (from Egg)
Měrná jednotka: 1 * 500 g
Katalogové číslo: (E429-50MG)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: A competitive and reversible serine protease inhibitor of chymotrypsin, trypsin, kallikrein and plasmin. Not an inhibitor of Factor Xa and thrombin.
Měrná jednotka: 1 * 50 mg
Katalogové číslo: (22544.292)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Proteins (on anhydrous product): Min. 92,5 %
Free acidity: Max. 1,0%
Fats: Max. 2,5%
Ignition residue (SO₄): Max. 2,75%
Water: Max...
Měrná jednotka: 1 * 1 kg
Katalogové číslo: (422361V)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: A protease-free grade albumin for RIA and ELISA applications, produced by a heat-shock process in caprylic acid.
Měrná jednotka: 1 * 100 g
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 7 470
no targeter for Bottom