Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Žiletky a čepele
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/07/18989707.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Katalogové číslo: (631-1142)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Accessories for Dispenser, Sealing film, VWR®, Replacement blades for ABS dispenser
Měrná jednotka:  1 * 5 KS
Katalogové číslo: (223-0114)
Dodavatel:  MARTOR ARGENTAX
Popis:   Non corrosive trapezoid blade for use with safety knives.
Měrná jednotka:  1 * 10 KS
Katalogové číslo: (MARO743.50)
Dodavatel:  MARTOR ARGENTAX
Popis:   These reinforced blades are designed for a variety of uses.
Měrná jednotka:  1 * 10 KS
Dodavatel:  MARTOR ARGENTAX
Popis:   Razor, Trapezoidal, deep-edged, 2-sided ground-edge, rounded blade tips, Ocel, Tloušťka: 0,63 mm, D׊: 50×19 mm
Katalogové číslo: (233-0188)
Dodavatel:  MARTOR ARGENTAX
Popis:   Concealed replacement blade for Secumax 350.
Měrná jednotka:  1 * 10 KS
Katalogové číslo: (233-2244)
Dodavatel:  MARTOR ARGENTAX
Popis:   Snap-off blades for use with safety cutters.
Měrná jednotka:  1 * 10 KS
Dodavatel:  MARTOR ARGENTAX
Popis:   Non corrosive blade for mounting in safety knives and cutters.
Katalogové číslo: (223-0112)
Dodavatel:  MARTOR ARGENTAX
Popis:   Trapezoid blade with rounded tips for use with safety knives.
Měrná jednotka:  1 * 1 SET
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 18
  1  2  3  Další