Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Činidla
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/16/18989716.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Katalogové číslo: (230045R)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Benedict’s reagent for qualitative detection of sugar in urine.
Měrná jednotka:  1 * 1 l
Katalogové číslo: (K833-100TABS)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Ammonium persulphate forms free radicals when dissolved in water, which initiate polymerisation of acrylamide solutions.
Měrná jednotka:  1 * 100 Tablet
Katalogové číslo: (N310-100TAB)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Ammonium persulphate (APS) and TEMED catalyse the polymerisation of acrylamide solutions into gel matrices.
Měrná jednotka:  1 * 100 Tablet
Katalogové číslo: (A4804.1000)
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Popis:   Dextrin from corn starch. White, pure.
Měrná jednotka:  1 * 1 kg
Dodavatel:  G-Biosciences
Popis:   These caspase substrates may be used for both fluorometric and colorimetric detection of caspase activity in various cell types.
Dodavatel:  G-Biosciences
Popis:   Apoptosis inducers are used for induction of apoptosis in cultured cells. The selection of apoptosis inducers include actinomycin D, camptothecin, cy...
Katalogové číslo: (786-CUL)
Dodavatel:  G-Biosciences
Popis:   Caspase Uninduced Lysate is a simple tool for studying apoptosis and acts as an ideal negative control. Human Jurkat cells are used for preparing unin...
Měrná jednotka:  1 * 0,5 ml
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   Recommended for PCR, DNA/RNA analytical separation, preparative DNA/RNA recovery, DNA/RNA in-gel recovery, and blotting.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 16
  1  2  Další 
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT