Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Chromatografii, Sorbenty
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/34/18374034.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"66"
Třídit podle:
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   This TLC high purity grade silica gel without binder is used for thin layer chromatography plate preparation.
Dodavatel:  Avantor Performance Materials
Popis:   BAKERBOND®, Silica based Reverse phase media, 15 µm, 300 Å
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   This TLC high purity grade silica gel with gypsum binder and fluorescent indicator is used for thin layer chromatography plate preparation.
Dodavatel:  Avantor Performance Materials
Popis:   These are used in low pressure preparative chromatography. The mesh specifications ensure there is no excess of fines in the product which can affect ...
Dodavatel:  Avantor Performance Materials
Popis:   This media is ideal for separation of MAb’s, oligonucleotides, peptides, and proteins.
Dodavatel:  Avantor Performance Materials
Popis:   Prepscale packing is intended for use at low pressure with a peristaltic pump.
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   This TLC high purity grade silica gel without binder, with fluorescent indicator is used for thin layer chromatography plate preparation.
Katalogové číslo: (46426.A1)
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   These resins are ideal for use in decolourisation in sugar solutions, metal recovery, pharmaceuticals and purification of amino acids.
Měrná jednotka:  1 * 1 kg
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 66
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Další