Tisk…
Hledali jste: Měřiče zvuku
3  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"3"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (SIMELU0115)
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: Easy to use digital sound level meter with wide dynamic range, 30 to 130 dB in the frequency range 31,5 Hz to 8 kHz
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (TEST0563.8155)
Dodavatel: Testo
Popis: Easy to use digital sound level meter with wide dynamic range, 32 to 130 dB in the frequency range 31,5 Hz to 8 kHz.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (TEST0563.8170)
Dodavatel: Testo
Popis: The testo 816-1 dB meter is the professional model in the Testo range of sound measuring instruments.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 3 of 3
no targeter for Bottom