Tisk…
Hledali jste: Barviva
114  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"114"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (87969.260)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Fixing solution with 0,02% formaldehyde and 0,01% citric acid in aqueous solution.
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: These DNA loading dyes are used to load DNA samples to agarose or SDS DNA gels for gel electrophoresis.
Katalogové číslo: (3869.1200)
Dodavatel: Avantor
Popis: Microscopy and staining reagents, J.T.Baker®, Fixační sprej pro stěry z děložního čípku
Měrná jednotka: 1 * 1,5 L
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: This medium-acting decalcifier contains a mixture of hydrochloric acids.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: EZ-Vision DNA dye as loading buffer provides a non mutagenic, environmentally friendly alternative to ethidium bromide for instantaneous fluorescent D...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Cytology fixative specially designed for the conservation and transport of cytology specimens.
Katalogové číslo: (07111245.)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: High viscosity mounting media for cryotomy. Less viscous than O.C.T.
Měrná jednotka: 1 * 125 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: DC1 slow-acting decalcifiers contain a mixture of formic acids and formalin.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: A range of mounting media for manual and automatic mounting of slides. The Q Path® Coverquick range consists of four different mounting media with dif...
Katalogové číslo: (09128300.)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Contains a mixture of hydrochloric acid and alcohols with some EDTA.
Měrná jednotka: 1 * 2,5 L
Katalogové číslo: (00699464.)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Q Path® Safesolv is a non hazardous replacement for xylene or toluene. It is compatible with the Q Path® Safemount mounting medium reference 00647520....
Měrná jednotka: 1 * 5 L
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Specially used for freezing of surgical parts before the cutting process with cryostat or with a freezing microtome.
Dodavatel: Avantor
Popis: Krycí médium pro pokládání krycích sklíček na podložní sklíčka.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Mounting media based on isopropyl alcohol. Compatible with most solvent replacing agents. Suitable for manual and automatic mounting of slides. PET bo...
Katalogové číslo: (E190-5ML)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Designed to optimise loading nucleic acids in agarose gels, the loading dye imparts colour to the sample to facilitate the loading process and increas...
Měrná jednotka: 1 * 5 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Q Path Labofix is a spray cytology fixative able to fix and store the cellular elements from gynaecological and non gynaecological smears after s...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 114
no targeter for Bottom