Tisk…
Hledali jste: Standardy
8 838  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"8838"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Potassium hydrogen phthalate solutions.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: The VWR® range of secondary reference standards offers extraordinary purity and homogeneity, and are perfectly suited for the verification factors for...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Avantor offers a comprehensive range of conductivity standards as Certified Reference Materials with the primary use calibrating of conductivity meter...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Refractive index of each standard is verified using a calibrated and temperature controlled refractometer.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Kompletní škála certifikovaných standardních roztoků s hodnotami v rozsahu od 1,3 až do 500000 µs vyhovuje požadavkům jakékoliv elektrochemické analýz...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: The level of volatile organic solvents in pharmaceutical raw materials or finished product is defined and monitored in accordance with ICH guidelines....
Katalogové číslo: (91622.050)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Organic Standard, (S)-(-)-1, 2,4-Butanetriol, 1 mg/ml in pyridine, Typ balení: Glass ampoule/vial
Měrná jednotka: 1 * 5 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Organic Standard, Standard solution imidazole 1000 mg/l in water, Typ balení: Plastic bottle
Katalogové číslo: (124482Q)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Organic Standard, Propyzamide neat Certified Reference Material, Typ balení: Glass ampoule
Měrná jednotka: 1 * 10 mg
Katalogové číslo: (85664.180)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Stabilised with BHT (2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, Ionol) 20 ppm. A secondary GC solvent reference standard for variou...
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: These standards are certified in strict accordance with ASTM D2162 at 40 and 100 °C under ISO 17025 and ISO 17034 accreditation, and have been manufac...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standard for spectrophotometer calibration, Holmium perchlorate standard solution, Reag. Ph. Eur, VWR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Pro kalibraci spektrofotometrů dle Evropského lékopisu (Ph. Eur.)
Katalogové číslo: (84209.600)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Turbidity standards in kit form or alternatively as formazine stock solutions which allows users to create their own defined standards.
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (99116.230)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Flash point Certified Reference Material for the calibration and verification of laboratory instruments used in testing petroleum and derivative produ...
Měrná jednotka: 1 * 250 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: The viscosity values for certified viscosity check oils have been tested and certified at typical blend targets. These check oils are for validating t...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 8 838
no targeter for Bottom