Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (2)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Vysavače
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/58/20236958.jpg
Til vedligeholdelse af laboratorie- og arbejdsområder suger støvsugere forurenet svavs forsigtigt op. med inkorporerede filtre til både våde og tørre overflader, arbejder de fleksible apparater stille under mange forskellige forhold. Støvsugere skaber reducerede lufttrykmiljøer for at samle luftbærende støv inde i enheden. De forskellige konfigurationer samler snavs i støvposer eller cykloner for let bortskaffelse senere. Rutinemæssig oprydning er afgørende for at etablere antiseptiske rum for selv de mest følsomme procedurer.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Katalogové číslo: (141-1069)
Dodavatel:  TIGER-VAC
Popis:   Designed for general clean up in contamination controlled environments, cleanroom compatible and ideal for pharmaceutical industry.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (TIGV110626B)
Dodavatel:  TIGER-VAC
Popis:   This unit contains a true nuclear grade HEPA Filter (H14) constructed and tested to methods consistant with ASME AG-1. An external ULPA filter (U15) ...
Měrná jednotka:  1 * 1 MJ
Dodavatel:  TIGER-VAC
Popis:   These are wet and dry recovery vacuum cleaners, designed for general clean up and for applications where liquids and detergents are to be recovered in...
Dodavatel:  TIGER-VAC
Popis:   Designed for general clean-up in contamination controlled environments, cleanroom compatible and ideal for the pharmaceutical industry. Available in H...
Katalogové číslo: (181-0341)
Dodavatel:  TIGER-VAC
Popis:   [EN]VACUUM MODEL EMI-1000 240V 1 * 1 MJ
Měrná jednotka:  1 * 1 MJ
Katalogové číslo: (TIGV110343B)
Dodavatel:  TIGER-VAC
Popis:   These wet and dry vacuum cleaner units are cleanroom compatible, autoclavable and can be used in the pharmaceutical industry. These units are also ava...
Měrná jednotka:  1 * 1 MJ
Dodavatel:  TIGER-VAC
Popis:   These wet and dry recovery vacuum cleaners are designed for general clean up in contamination controlled environments. They are cleanroom compatible a...
Katalogové číslo: (TIGV110750B)
Dodavatel:  TIGER-VAC
Popis:   This vaccum cleaner made of heavy duty plastic, is designed for the recovery of lead, asbestos, silica and other toxic/nuisance dusts.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 27
  1  2  3  4  Další 
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT