Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Hledali jste:
Pojidla
4  results were found
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/82/18944882.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Katalogové číslo: (MMMA804.5)
Dodavatel:  3M
Popis:   Scotch-Weld™ DP804 clear acrylic adhesive is a two-part, 1:1 mix ratio, structural adhesive. It is designed to quickly bond clear plastics and also in...
Měrná jednotka:  1 * 12 KS
Dodavatel:  3M
Popis:   Scotch-Weld™ Structural plastic adhesive DP8005 is a two-part acrylic based adhesive (10:1 ratio by volume) that can bond many low surface energy plas...
Katalogové číslo: (ISMCSC1011)
Dodavatel:  ISMATEC PART OF COLE PARMER
Popis:   Adhesive for pump tubing, ergo® adhesive 20 g (separate), type 5861 porous
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (ICNA11FIXO0125)
Dodavatel:  MP Biomedicals
Popis:   Fixogum Rubber Cement is made for use in the formation of an air tight seal around the perimeter of the glass coverslip during probe hybridisation for...
Měrná jednotka:  1 * 125 ml
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 4  z 4