Tisk…
Hledali jste: Krmivo pro zvířata
17  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Yeast-Torula
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: An extremely fine, white, odorless tasteless, water insoluble, chemically pure cellulose powder, manufactured from natural fibres.
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: AIN-93M powder of proteins, enzymes and peptides is part of the rodent diet.
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: AIN-76 mineral mixtures are components of an animal diet.
Katalogové číslo: (ICNA0290545401)
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: AIN-76 vitamin mixture is a basic component of animal diet for mice and rats colonies in the research lab.
Měrná jednotka: 1 * 1 kg
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: This mineral mix, part of AIN-93G rodent diet, is used for growth, pregnancy and lactational phases of rodents.
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: Vanderzant vitamin mixture for insects is an animal-derived component free vitamin mixture.
Katalogové číslo: (ICNA0290283410)
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: This powdered salt mixture is used as animal diet.
Měrná jednotka: 1 * 10 kg
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: This animal diet supplement has seven-trace elements, which are usually present in a open environment - For complete description see product datasheet...
Katalogové číslo: (ICNA0296040201)
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: AIN-93-VX vitamin mixture is a component of AIN-93M and AIN-93G diet.
Měrná jednotka: 1 * 1 kg
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: Corn is used as pet nutrition and natural pet food.
Katalogové číslo: (ICNA0296009801)
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: Basic component of animal diet especially for maintaining mice and rats colonies in the research laboratory.
Měrná jednotka: 1 * 1 kg
Katalogové číslo: (ICNA0210141301)
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: Corn-syrup is a dual acid-enzyme conversion syrup which contains approximately three times as much maltose as regular corn syrups processed to the sam...
Měrná jednotka: 1 * 3,79 L
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: Soy flour or soy grits refers to defatted soybeans ground finely.
Katalogové číslo: (ICNA0290283802)
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: Hubbel, Mendel and Wakeman powder does not contain zinc, is low in manganese and phosphorus, and has a high calcium to phosphorus ratio.
Měrná jednotka: 1 * 2 kg
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: MP recommends the use of supplement U.S.P. XIII, No. 2 Mineral Mix (cat # 960300) in conjunction with this formulation for long term growth and develo...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom