Tisk…
Hledali jste: Imunologická stanovení
21  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (CAYM500410-96)
Dodavatel: Cayman Chemical
Popis: Immunological assay, Mouse anti-type II collagen IgG assay kit (bovine), 96 strip wells
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Biosensis
Popis: The Neurotrophin Antibody Kit contains a collection of sheep antibodies raised against BDNF, NGF, NT3 and NT4/5. The kit is completed with one vial of...
Dodavatel: Biotium
Popis: Conjugates for probing cAMP receptors or measuring cGMP in immunoassays.
Katalogové číslo: (ROCKKBA-319-383)
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Popis: Rockland immunochemicals Anti-DYKDDDDK (FLAG®) kit for immunoprecipitation
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (CAYM700460-192)
Dodavatel: Cayman Chemical
Popis: For the measurement of creatinine levels in plasma and serum.
Měrná jednotka: 1 * 192 Tests
Katalogové číslo: (23007.)
Dodavatel: Biotium
Popis: TrueBlack™ is a reagent for quenching lipofuscin autofluorescence in tissue sections for immunofluorescence staining. Lipofuscin consists of highly au...
Měrná jednotka: 1 * 1 mL
Katalogové číslo: (PIER36000)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: The Pierce™ Peroxidase IHC Detection Kit bundles the Pierce™ Metal Enhanced DAB Substrate Kit with all necessary components to stain, counterstain and...
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (MMMPMDMC96NA)
Dodavatel: 3M Food Safety
Popis: Kit contains 96 tests and is used with the 3M™ Molecular Detection System to check for inhibition of the matrix sample during validation periods, when...
Měrná jednotka: 1 * 96 KS
Katalogové číslo: (PIER35000)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: This peroxidase suppressor is a stable and easy-to-use inhibitor of endogenous peroxidase activity from cells and tissues.
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Easy-Titer® IgG assay kits are simple, mix-and-read assays that allow quick and accurate determination of concentrations from 15 to 300 ng/ml of IgG.
Katalogové číslo: (MMMPMDS100EU)
Dodavatel: 3M Food Safety
Popis: The 3M™ Molecular detection instrument comes with a pluggable heater, software, power cord, USB cable and a basic accessory kit.
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (NOVUNBK1-19033)
Dodavatel: Novus Biologicals
Popis: ND OLLAS/DYKDDDDK Epitope Tag Kit
Měrná jednotka: 1 * 2 Vial
Katalogové číslo: (NOVUNBP1-71712)
Dodavatel: Novus Biologicals
Popis: Chromata ChIP Histone H3 [Dimethyl Lys9] Kit
Měrná jednotka: 1 * 25 Tests
Katalogové číslo: (NOVUNBP1-71709)
Dodavatel: Novus Biologicals
Popis: Chromata ChIP Kit
Měrná jednotka: 1 * 25 Tests
Katalogové číslo: (NOVUNBP1-71713)
Dodavatel: Novus Biologicals
Popis: Chromata ChIP Histone H3 [Monomethyl Lys9] Kit
Měrná jednotka: 1 * 25 Tests
Katalogové číslo: (NOVUNBP1-71714)
Dodavatel: Novus Biologicals
Popis: Chromata ChIP Histone H3 [ac Lys14] Kit
Měrná jednotka: 1 * 25 Tests
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom