Tisk…
Hledali jste: Kuličky skleněné
15  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Soda-lime glass, solid.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Soda-lime glass, solid.
Certifikáty New Product
Katalogové číslo: (332124G)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Chemically resistant glass balls suitable for use as mixing beads, boiling stones, or packing for distillation columns.
Měrná jednotka: 1 * 500 g
Katalogové číslo: (432-0064)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Small beads suitable for use with vortex mixers and tube homogenisers.
Měrná jednotka: 1 * 200 g
Waste Reducing
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Glass beads in glass bottle, Ø: 0,5 - 0,75 mm
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: Solid soda-lime glass.
Dodavatel: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Popis: Disruptor beads, for above and TurboMix attachment, Ø: 0,5 mm
Katalogové číslo: (ICNA116914801)
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: Glass beads.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Solid glass.
Dodavatel: ROBU GLASFILTER
Popis: Carrier substrate for cell cultivation from the VitraPOR® sintered filters of porosity classes ranging from 1,0 to 500 µm.
Dodavatel: Merck
Popis: Soda-lime glass. Glass beads for use in purification and sample preparation.
Dodavatel: VTR Glass
Popis: Sodnovápenaté sklo.
Dodavatel: Merck
Popis: Made of PYREX® glass, solid.
Dodavatel: MARIENFELD
Popis: Made of soda lime glass.
Dodavatel: SIGMUND LINDNER GMBH
Popis: Ballotini solid glass balls are produced from high quality and pure soda-lime glass.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom