Tisk…
Hledali jste: Mikronosiče
7  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Corning
Popis: Corning® Microcarriers are designed to simplify bioprocessing scale up. The microcarriers are sterile, ready to use, and available in closed systems p...
Dodavatel: Cytiva
Popis: Cytodex 3, formed by chemically coupling a thin layer of denatured collagen to the cross-linked dextran matrix, is the microcarrier of choice for cell...
Dodavatel: Cytiva
Popis: The microcarrier of choice for cells that are difficult to culture in vitro - particularly for cells with an epithelial-like morphology.
Dodavatel: Cytiva
Popis: Cytodex 1 is particularly suitable for most established cell lines and for production of viruses or cell products from cultures of primary cells and n...
Dodavatel: Cytiva
Popis: Sterilised Cytodex 1 Gamma is a general-purpose microcarrier particularly suitable for most established cell lines and for production of viruses or ce...
Katalogové číslo: (17-0911-01)
Dodavatel: Cytiva
Popis: Cytopore1 macroporous microcarriers are principally designed for use in suspension culture systems for growth of adherent recombinant Chinese Hamster ...
Měrná jednotka: 1 * 20 g
Katalogové číslo: (17-1271-01)
Dodavatel: Cytiva
Popis: Cytopore 2 macroporous microcarriers are principally designed for use in suspension culture systems for growth of adherent diploid cells requiering a ...
Měrná jednotka: 1 * 20 g
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom