Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Dekontaminanty
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/00/18945100.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   DNase and RNase contamination ruins expensive samples and time-consuming protocols in research laboratories every day. NucleasEliminator™ can help pro...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Zwitterionic detergent.
Katalogové číslo: (N907-1L)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   (3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát) 10% vodný roztok, reagent grade
Měrná jednotka:  1 * 1 l
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Popis:   Decontamination solution for the removal of DNA and RNA from surfaces.
Dodavatel:  THERMO SCIENTIFIC
Popis:   RNASEAWAY SURFACE DECONTAMINANT,BOTTLE 1 * 475 ml
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Popis:   RNase-ExitusPlus™ is a non-alkaline, non-corrosive and non-carcinogenic cleansing solution that is highly active against RNase contamination. RNase-Ex...
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Popis:   Solution for the removal of DNA contamination from surfaces. Suitable for cleaning PCR work stations and equipment, electrophoresis equipment, as well...
Dodavatel:  G-Biosciences
Popis:   EndotoxinOUT™ consists of 6% cross-linked agarose covalently linked to polymyxin B to bind and remove harmful pyrogens from a solution.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 13
  1  2  Další